Przejdź do
SRP5107
p19INK4D, GST tagged human
recombinant, expressed in E. coli, ≥70% (SDS-PAGE), buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
CDKN2D, INK4D, p19, p19-INK4D
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
50 μg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1470,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
12352202
1470,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
recombinant
expressed in E. coli
assay
≥70% (SDS-PAGE)
form
buffered aqueous glycerol solution
mol wt
~44 kDa
NCBI accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
−70°C
Gene Information
human ... CDKN2D(1032)
General description
p19INK4D protein is associated with CDK6 in several hematopoietic cell lines. It has been demonstrated that p19INK4D expression enhances cell survival under genotoxic conditions. By using p19INK4D-overexpressing cells, it has been demonstrated that p19INK4D expression correlates with the cellular resistance to UV treatment with increased DNA repair activity against UV-induced lesions. p19INK4D regulates protein network that integrate DNA repair, apoptosis and checkpoint mechanisms in order to maintain the genomic integrity.
Physical form
Supplied in 50mM Tris-HCl, pH 7.5, 150mM NaCl, 10mM glutathione, 0.1mM EDTA, 0.25mM DTT, 0.1mM PMSF, 25% glycerol.
Preparation Note
after opening, aliquot into smaller quantities and store at -70 °C. Avoid repeating handling and multiple freeze/thaw cycles
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
P4354SRP5108SRP5109
form
buffered aqueous glycerol solution
form
-
form
buffered aqueous glycerol solution
form
buffered aqueous glycerol solution
storage temp.
−70°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−70°C
storage temp.
−70°C
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
recombinant
expressed in E. coli
recombinant
-
recombinant
expressed in E. coli
recombinant
expressed in E. coli
Gene Information
human ... CDKN2D(1032)
Gene Information
human ... CDKN2D(1032)
Gene Information
human ... CDKN1A(1026)
Gene Information
human ... CDKN1B(1027)
mol wt
~44 kDa
mol wt
antigen 19 kDa
mol wt
~46 kDa
mol wt
~52 kDa
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)