Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 μg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2270,00 zł |
Informacje o tej pozycji
2270,00 zł
recombinant
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
product line
PRECISIO® Kinase
assay
≥70% (SDS-PAGE)
form
buffered aqueous glycerol solution
specific activity
4.5-6.1 nmol/min·mg
mol wt
~102 kDa
NCBI accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
−70°C
Gene Information
human ... ADRBK1(156)
General description
Biochem/physiol Actions
Physical form
Preparation Note
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| Gene Information human ... ADRBK1(156) | Gene Information human ... ADRBK2(157) | Gene Information human ... GRK5(2869) | Gene Information human ... PKN2(5586) |
| assay ≥70% (SDS-PAGE) | assay ≥70% (SDS-PAGE) | assay ≥70% (SDS-PAGE) | assay ≥70% (SDS-PAGE) |
| specific activity 4.5-6.1 nmol/min·mg | specific activity 4.8-7.2 nmol/min·mg | specific activity 32-44 nmol/min·mg | specific activity 63-85 nmol/min·mg |
| form buffered aqueous glycerol solution | form buffered aqueous glycerol solution | form buffered aqueous glycerol solution | form buffered aqueous glycerol solution |
| recombinant expressed in baculovirus infected Sf9 cells | recombinant expressed in baculovirus infected Sf9 cells | recombinant expressed in baculovirus infected Sf9 cells | recombinant expressed in baculovirus infected Sf9 cells |
| storage temp. −70°C | storage temp. −70°C | storage temp. −70°C | storage temp. −70°C |
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?