Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
50 μg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1570,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1570,00 zł
biological source
human
recombinant
expressed in E. coli
assay
≥98% (HPLC), ≥98% (SDS-PAGE)
form
lyophilized
mol wt
~9.8 kDa
packaging
pkg of 50 μg
storage condition
avoid repeated freeze/thaw cycles
impurities
endotoxin, tested
NCBI accession no.
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... PTHLH(5744)
General description
Application
Biochem/physiol Actions
Physical form
Preparation Note
1 of 1
Ta pozycja | ||
|---|---|---|
| description recombinant, expressed in E. coli, ≥98% (SDS-PAGE), ≥98% (HPLC) | description recombinant, expressed in E. coli, ≥98% (SDS-PAGE), suitable for cell culture | description Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution |
| recombinant expressed in E. coli | recombinant expressed in E. coli | recombinant - |
| biological source human | biological source human | biological source rabbit |
| assay ≥98% (HPLC), ≥98% (SDS-PAGE) | assay ≥98% (SDS-PAGE) | assay - |
| form lyophilized | form lyophilized | form buffered aqueous glycerol solution |
| mol wt ~9.8 kDa | mol wt (Noncovalent Homodimer, 13.6 kDa (121 amino acids)) | mol wt - |
| storage condition avoid repeated freeze/thaw cycles | storage condition - | storage condition - |
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?