Merck
SRP0712
EGFR (C797S), aktywny
recombinant
Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352202
Form:
frozen liquid
Assay:
70-95% (SDS-PAGE)
Recombinant:
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
Mol wt:
~89-100 kDa
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
recombinant
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
assay
70-95% (SDS-PAGE)
form
frozen liquid
specific activity
74-102 nmol/min·mg (radiometric)
mol wt
~89-100 kDa
concentration
0.1 μg/μL
accession no.
NM_005228
shipped in
dry ice
storage temp.
−70°C
Gene Information
human ... EGFR(1956)
Application
Przydatny do testów kinazowych.
Biochem/physiol Actions
Rekombinowany ludzki EGFR (C797S) (668-koniec) został wyrażony przez bakulowirusa w komórkach owadów Sf9 przy użyciu N-końcowego znacznika GST. EGFR jest receptorem dla członków rodziny EGF i jest przezbłonową glikoproteiną o aktywności kinazy tyrozynowej. Wiązanie naskórkowego czynnika wzrostu z EGFR indukuje dimeryzację receptora i autofosforylację tyrozyny oraz prowadzi do proliferacji, różnicowania, ruchliwości i przeżycia komórek (1). Aktywacja EGFR wyzwala sygnalizację mitogenną w błonie śluzowej przewodu pokarmowego, a jego ekspresja jest podwyższona w raku okrężnicy i większości nowotworów (2). Aktywacja EGFR powoduje aktywację szlaku sygnałowego ERK w prawidłowych liniach komórkowych nabłonka żołądka i raka okrężnicy. Inaktywacja EGFR za pomocą selektywnych inhibitorów znacząco zmniejsza aktywację ERK2, ekspresję mRNA c-fos i proliferację komórek.
Preparation Note
Formuła w 50 mM Tris-HCl, pH 7,5, 150 mM NaCl, 10 mM glutationu, 0,1 mM EDTA, 0,25 mM DTT, 0,1 mM PMSF, z 25% glicerolem.
Przechowywać w podwielokrotnościach w temperaturze -70°C. Unikać cykli zamrażania/rozmrażania.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)