Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.26
UNSPSC Code:
12352202
Form:
frozen liquid
Recombinant:
expressed in E. coli
Mol wt:
46 kDa
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócrecombinant
expressed in E. coli
form
frozen liquid
mol wt
46 kDa
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
−70°C
Gene Information
human ... IDO2(169355)
General description
Ludzka IDO2, znana również jako 2,3-dioksygenaza indoloaminowa 2, GenBank Accession No. NM_194294, a.a. 15-420(end) z N-końcowym His-tagiem, wyrażana w obecności heminy w systemie ekspresji komórek E. coli. MW = 46 kDa.
Physical form
Roztwór wodny
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
288-32-4
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?