Przejdź do
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.26
UNSPSC Code:
12352202
Form:
frozen liquid
Recombinant:
expressed in HEK 293 cells
Mol wt:
43 kDa
recombinant
expressed in HEK 293 cells
form
frozen liquid
mol wt
43 kDa
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
−70°C
Gene Information
human ... PDCD1(5133)
General description
Ludzkie wydzielane białko fuzyjne programowanej śmierci komórki 1 (PD-1) - Fc, znane również jako PDCD1, SLEB2, CD279 i HPD-L, nr dostępu GenBank NM_005018, a.a 25-167, połączone na C-końcu z częścią Fc mysiej IgG2a, wyrażane w systemie ekspresji komórek HEK293. MW = 43 kDa.
Physical form
Roztwór wodny
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| recombinant expressed in HEK 293 cells | recombinant expressed in HEK 293 cells | recombinant expressed in HEK 293 cells | recombinant expressed in HEK 293 cells |
| mol wt 43 kDa | mol wt 42.6 kDa | mol wt 75 kDa | mol wt 44.5 kDa |
| form frozen liquid | form frozen liquid | form frozen liquid | form frozen liquid |
| shipped in dry ice | shipped in dry ice | shipped in dry ice | shipped in dry ice |
| storage temp. −70°C | storage temp. −70°C | storage temp. −70°C | storage temp. −70°C |
| UniProt accession no. | UniProt accession no. | UniProt accession no. | UniProt accession no. |
signalword
Warning
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?