Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.26
UNSPSC Code:
12352202
Form:
frozen liquid
Recombinant:
expressed in HEK 293 cells
Mol wt:
43 kDa
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócrecombinant
expressed in HEK 293 cells
form
frozen liquid
mol wt
43 kDa
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
−70°C
Gene Information
human ... TNFRSF18(8784)
General description
Ludzki wydzielany GITR, znany również jako indukowane glukokortykoidami białko związane z TNFR, członek nadrodziny receptora czynnika martwicy nowotworów 18, TNFRSF18, indukowany aktywacją receptor rodziny TNFR, AITR i CD357, nr dostępu GenBank. NM_004195, a.a. 26-161 wyrażony w systemie ekspresji komórek HEK293, połączony na C-końcu z częścią Fc ludzkiej IgG1 i enzymatycznie znakowany biotyną przy użyciu technologii Avitag™. MW = 43 kDa (monomer). To białko ma wyższą MW w SDS-PAGE z powodu glikozylacji.
Physical form
Roztwór wodny
Legal Information
AviTag is a trademark of Avidity, LLC
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?