Przejdź do
SRP0601
PD-1 (L128A), fuzja FC, znakowana biotyną
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Synonim(y):
CD279, HPD-L, PD-1, PDCD1, SLEB2, Zaprogramowana śmierć komórki 1
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.26
UNSPSC Code:
12352202
Form:
frozen liquid
Recombinant:
expressed in HEK 293 cells
Mol wt:
44.5 kDa
recombinant
expressed in HEK 293 cells
form
frozen liquid
mol wt
44.5 kDa
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
−70°C
Gene Information
human ... PDCD1(5133)
General description
Ludzkie wydzielane białko fuzyjne programowanej śmierci komórki 1 (PD-1) - Fc, znane również jako CD279, PDCD1 i SLEB2, nr dostępu GenBank NM_014143, a.a. 25-167 z mutacją L128A, połączone w C-końcu z częścią Fc ludzkiej IgG1 i C-końcem Avitag, wyrażane w systemie ekspresji komórek HEK293 i enzymatycznie znakowane biotyną przy użyciu technologii Avitag. MW = 44,5 kDa. To białko ma wyższą MW w SDS-PAGE z powodu glikozylacji.
Physical form
Roztwór wodny
Legal Information
AviTag is a trademark of Avidity, LLC
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)