Przejdź do zawartości
SRP0585
Małpa CD46-BC, His-Tag
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Synonim(y):
białko kofaktora błonowego
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.26
UNSPSC Code:
12352202
Form:
frozen liquid
Recombinant:
expressed in HEK 293 cells
Mol wt:
34.2 kDa
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
recombinant
expressed in HEK 293 cells
form
frozen liquid
mol wt
34.2 kDa
GenBank accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
−70°C
Gene Information
Monkey ... CD46(17221)
General description
CD46-BC małpy Cynomolgus (Macaca fascicularis), znane również jako białko kofaktora błonowego, a.a. 35-328 z C-końcowym tagiem His, wyrażane w systemie ekspresji komórek HEK293. MW = 36,5 kDa (prekursor), 34,2 kDa (dojrzałe). Uwaga: to białko ulega ekspresji z 34-aminokwasową sekwencją sygnałową, która jest odcinana po wydzieleniu i jest silnie glikozylowana, co skutkuje białkiem o wyższym pozornym MW.
Physical form
Roztwór wodny
Legal Information
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)