Merck
SRP0575
GITRL, His-Tag
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Synonim(y):
AITRL, CD357L, TNFSF18, członek nadrodziny ligandów czynnika martwicy nowotworów 18, ligand związany z TNF indukowany glukokortykoidami
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.26
UNSPSC Code:
12352202
Form:
frozen liquid
Recombinant:
expressed in HEK 293 cells
Mol wt:
17.1 kDa
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
recombinant
expressed in HEK 293 cells
form
frozen liquid
mol wt
17.1 kDa
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
−70°C
Gene Information
human ... TNFSF18(8995)
General description
Ludzki ligand związany z TNF indukowany glukokortykoidami (GITRL), znany również jako AITRL, CD357L lub członek nadrodziny ligandów czynnika martwicy nowotworów 18 (TNFSF18). GenBank Accession No. NM_005092, a.a. 72-199 z N-końcowym His-tagiem, wyrażany w systemie ekspresji komórek HEK293. MW = 17,1 kDa. Uwaga: to białko ma wyższą MW w SDSPAGE z powodu glikozylacji.
Physical form
Roztwór wodny
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)