Merck
SRP0537
BTLA(CD272), FC Fusion
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Synonim(y):
CD272
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.26
UNSPSC Code:
12352202
Form:
frozen liquid
Recombinant:
expressed in HEK 293 cells
Mol wt:
40.3 kDa
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
recombinant
expressed in HEK 293 cells
form
frozen liquid
mol wt
40.3 kDa
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
−70°C
Gene Information
human ... BTLA(151888)
General description
Ludzkie białko fuzyjne atenuatora limfocytów B i T (BTLA)-Fc, znane również jako CD272, nr dostępu GenBank NM_181780, n.a. 31-150, wyrażane w systemie ekspresji komórek HEK293. MW = 40,3 kDa (monomer). To białko ma wyższą pozorną M.W. przez SDS-PAGE z powodu glikozylacji.
Physical form
Roztwór wodny
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)