Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.26
UNSPSC Code:
12352202
Form:
frozen liquid
Recombinant:
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
Mol wt:
62 kDa
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócrecombinant
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
form
frozen liquid
mol wt
62 kDa
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
−70°C
Gene Information
human ... MGLL(11343)
General description
Ludzka lipaza monoglicerydowa (MGLL), GenBank Accession No. NM_007283, a.a. 2-313(end), z N-końcowym znacznikiem His i N-końcowym znacznikiem GST, MW=62 kDa, wyrażana w komórkach owadów Sf9 poprzez system ekspresji bakulowirusów.
Physical form
Roztwór wodny
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
288-32-4
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?