Przejdź do
SRP0489
PLA2G12B human
recombinant, expressed in mammalian cells, ≥60% (SDS-PAGE)
Synonim(y):
FKSG71, GXIIB, Phospholipase A2 G12
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
12352202
Assay:
≥60% (SDS-PAGE)
Biological source:
human
Recombinant:
expressed in mammalian cells
biological source
human
recombinant
expressed in mammalian cells
assay
≥60% (SDS-PAGE)
form
aqueous solution
mol wt
21.1 kDa
packaging
pkg of 10 and 20 μg
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
−70°C
Gene Information
human ... PLA2G12B(84647)
General description
Human PLA2G12B (GenBank Accession No. NM_032562), amino acids 20-295 (end) with C-terminal His tag, MW=21.1 kDa, expressed in a mammalian cell expression system.
Application
Useful for the study of enzyme kinetics, screening inhibitors, and selectivity profiling.
Physical form
Fomulated in 40 mM Tris-HCl, pH 8.0, 110 mM NaCl, 2.2 mM KCl, 200 mM Imidazole, and 20% Glycerol.
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
288-32-4
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)