Przejdź do
SRP0488
PLA2G12A human
recombinant, expressed in mammalian cells, ≥80% (SDS-PAGE)
Synonim(y):
GXII, Phospholipase A2 G12, ROSSY
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
12352202
Assay:
≥80% (SDS-PAGE)
Biological source:
human
Recombinant:
expressed in mammalian cells
Concentration:
0.14 mg/mL
biological source
human
recombinant
expressed in mammalian cells
assay
≥80% (SDS-PAGE)
form
aqueous solution
mol wt
22 kDa
packaging
pkg of 10 and 20 μg
storage condition
avoid repeated freeze/thaw cycles
concentration
0.14 mg/mL
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... PLA2G12A(81579)
General description
Human PLA2G12A (GenBank Accession No. NM_030821), amino acids 23-189(end) with C-terminal His-tag, MW=22 kDa, expressed in a mammalian cell expression system.
Application
Useful for the study of enzyme kinetics, screening inhibitors, and selectivity profiling.
Physical form
Fomulated in 40 mM Tris-HCl, pH 8.0, 110 mM NaCl, 2.2 mM KCl, 200 mM Imidazole, and 20% Glycerol.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SRP0192SRP0102SRP0262
description
recombinant, expressed in mammalian cells, ≥80% (SDS-PAGE)
description
recombinant, expressed in baculovirus infected insect cells, ≥80% (SDS-PAGE)
description
recombinant, expressed in baculovirus infected insect cells, ≥80% (SDS-PAGE)
description
recombinant, expressed in baculovirus infected insect cells, ≥70% (SDS-PAGE)
assay
≥80% (SDS-PAGE)
assay
≥80% (SDS-PAGE)
assay
≥80% (SDS-PAGE)
assay
≥70% (SDS-PAGE)
Gene Information
human ... PLA2G12A(81579)
Gene Information
human ... PARP1(142)
Gene Information
human ... HDAC2(3066)
Gene Information
human ... PDE4A(5141)
biological source
human
biological source
human
biological source
human
biological source
human
recombinant
expressed in mammalian cells
recombinant
expressed in baculovirus infected insect cells
recombinant
expressed in baculovirus infected insect cells
recombinant
expressed in baculovirus infected insect cells
concentration
0.14 mg/mL
concentration
>0.02 mg/mL
concentration
>0.02 mg/mL
concentration
>0.02 mg/mL
form
aqueous solution
form
aqueous solution
form
aqueous solution
form
aqueous solution
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
288-32-4
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)