Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
12352202
Biological source:
human
Recombinant:
expressed in E. coli
Assay:
≥90% (SDS-PAGE)
Form:
aqueous solution
Mol wt:
16.4 kDa
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócbiological source
human
recombinant
expressed in E. coli
assay
≥90% (SDS-PAGE)
form
aqueous solution
mol wt
16.4 kDa
packaging
pkg of 100 μg
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
−70°C
Gene Information
human ... TAF1(6872)
General description
Human Bromodomain TAF1 (GenBank Accession No. NM_004606) amino acids 1519 – 1651 with N-terminal HIS-tag, MW = 16.4 kDa, expressed in an E. coli expression system.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?