Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
12352200
Form:
aqueous solution
Assay:
≥90% (SDS-PAGE)
Biological source:
human
Recombinant:
expressed in E. coli
Mol wt:
15.8 kDa
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócGeneral description
Human Bromodomain testis-specific protein, also known as BRDT, BRD6, and CT9 (GenBank Accession No. NM_207189) amino-acids 257 – 382 with N-terminal HIS-tag, MW = 15.8 kDa, expressed in an E. coli expression system.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?