Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 μg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2990,00 zł |
Informacje o tej pozycji
2990,00 zł
biological source
human
recombinant
expressed in E. coli
assay
≥90% (SDS-PAGE)
form
aqueous solution
mol wt
14.7 kDa
packaging
pkg of 100 μg
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
−70°C
Gene Information
human ... BRD4(23476)
General description
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description recombinant, expressed in E. coli, ≥90% (SDS-PAGE) | description recombinant, expressed in E. coli, ≥75% (SDS-PAGE) | description recombinant, expressed in E. coli, ≥90% (SDS-PAGE) | description recombinant, expressed in E. coli, ≥82% (SDS-PAGE) |
| recombinant expressed in E. coli | recombinant expressed in E. coli | recombinant expressed in E. coli | recombinant expressed in E. coli |
| biological source human | biological source human | biological source human | biological source human |
| assay ≥90% (SDS-PAGE) | assay ≥75% (SDS-PAGE) | assay ≥90% (SDS-PAGE) | assay ≥82% (SDS-PAGE) |
| form aqueous solution | form aqueous solution | form aqueous solution | form aqueous solution |
| mol wt 14.7 kDa | mol wt 47.5 kDa | mol wt 15.5 kDa | mol wt 41.4 kDa |
| storage temp. −70°C | storage temp. −70°C | storage temp. −70°C | storage temp. −70°C |
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?