Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352202
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócbiological source
human
recombinant
expressed in E. coli
assay
≥80% (SDS-PAGE)
form
aqueous solution
mol wt
39 kDa
packaging
pkg of 50 μg
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
−70°C
Gene Information
human ... OTUD6B(51633)
General description
Human deubiquitinating enzyme ovarian tumor domain- containing 6B, or OTUD6B (GenBank Accession No. NM_016023) amino acids 2-323 (end) with N-terminal His-Flag-tag, MW=39 kDa, expressed in E. coli cells.
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
288-32-4
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?