Przejdź do zawartości
SRP0420
RbBP5 human
recombinant, expressed in E. coli, ≥65% (SDS-PAGE)
Synonim(y):
RBQ3, SWD1, retinoblastoma binding protein 5
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
12352202
Biological source:
human
Recombinant:
expressed in E. coli
Assay:
≥65% (SDS-PAGE)
Form:
aqueous solution
Mol wt:
60 kDa
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
human
recombinant
expressed in E. coli
assay
≥65% (SDS-PAGE)
form
aqueous solution
mol wt
60 kDa
packaging
pkg of 50 μg
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
−70°C
Gene Information
human ... RBBP5(5929)
General description
Human retinoblastoma binding protein 5 (RbBP5), (GenBank Accession No. NM_005057), amino acids 2 – 538 (end) with N-terminal His-tag, MW= 60 kDa, expressed in an E. coli expression system.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Co się dzieje?
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)