Przejdź do
SRP0418
WDR5 human
recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells, ≥90% (SDS-PAGE)
Synonim(y):
BIG-3, SWD3, WD Repeat Domain 5
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 μg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2920,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
12352202
2920,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
human
recombinant
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
assay
≥90% (SDS-PAGE)
form
aqueous solution
mol wt
37.5 kDa
packaging
pkg of 100 μg
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
−70°C
Gene Information
human ... WDR5(11091)
General description
Human WDR5 (WD Repeat Domain 5), also known as SWD3 or BIG-3 (GenBank Accession No. NM_017588) amino acids 2-334 (end) with N-terminal His-tag, MW=37.5 kDa, expressed in Sf9 insect cells via a Baculovirus expression system.
Application
Useful for the study of enzyme kinetics, screening inhibitors, and selectivity profiling.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SRP0225SRP0411SRP0444
description
recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells, ≥90% (SDS-PAGE)
description
recombinant, expressed in baculovirus infected insect cells, ≥90% (SDS-PAGE)
description
recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells, ≥44% (SDS-PAGE)
description
recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells, ≥20% (SDS-PAGE)
assay
≥90% (SDS-PAGE)
assay
≥90% (SDS-PAGE)
assay
≥44% (SDS-PAGE)
assay
≥20% (SDS-PAGE)
biological source
human
biological source
human
biological source
human
biological source
human
recombinant
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
recombinant
expressed in baculovirus infected insect cells
recombinant
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
recombinant
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
form
aqueous solution
form
aqueous solution
form
aqueous solution
form
aqueous solution
mol wt
37.5 kDa
mol wt
23 kDa
mol wt
65 kDa
mol wt
90.5 kDa
UniProt accession no.
P61964
UniProt accession no.
Q15382
UniProt accession no.
Q9Y6P5
UniProt accession no.
P21580
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
288-32-4
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)