Merck
SRP0388
EZH2 /EED/SUZ12/RbAp48/AEBP2 human
recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells, ≥90% (SDS-PAGE)
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
12352200
Form:
aqueous solution
Assay:
≥90% (SDS-PAGE)
Biological source:
human
Recombinant:
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
Mol wt:
48 kDa (AEBP2), 51 kDa (EED), 53 kDa (AEBP2), 86 kDa (EZH2), 87 kDa (SUZ12)
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
human
recombinant
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
assay
≥90% (SDS-PAGE)
form
aqueous solution
mol wt
48 kDa (AEBP2), 51 kDa (EED), 53 kDa (AEBP2), 86 kDa (EZH2), 87 kDa (SUZ12)
packaging
pkg of 20 μg
shipped in
dry ice
storage temp.
−70°C
Gene Information
General description
Inactive mutant version of our regular EZH2 5-member complex, but with a Tyr-to-Cys mutation on amino acids 646 of the EZH2 protein. Complex of human EZH2 (GenBank Accession No. NM_004456), (amino acids 2-end ; Y646C*) with N-terminal His-tag, MW= 86 kDa, human EED (GenBank Accession No. NM_003797) (amino acids 2-end) with N-terminal Flag-tag, MW= 51 kDa, human SUZ12 (GenBank Accession No. NM_015355) (amino acids 2-end) with N-terminal His-tag, MW = 87 kDa, Human AEBP2 (GenBank Accession No. NM_153207) (amino acids 2-end) with N-terminal His-tag, MW= 53 kDa, and human RbAp48 (GenBank Accession No. NM_005610) (amino acids 2-end) with N-terminal His-tag, MW = 48 kDa, coexpressed in Baculovirus expression system. *This mutation is often cited as Y641C in variant 3 (GenBank Accession No. NM_001203247).
Still not finding the right product?
Explore all of our products under EZH2 /EED/SUZ12/RbAp48/AEBP2 human
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
288-32-4
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)