Przejdź do zawartości
SRP0384
MLL1/WDR5/Ash2L/RbBP5/DPY30 human
recombinant, expressed in E. coli, ≥83% (SDS-PAGE)
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
12352200
Form:
aqueous solution
Assay:
≥83% (SDS-PAGE)
Biological source:
human
Recombinant:
expressed in E. coli
Mol wt:
12 kDa (DPY30), 27 kDa (MLL1), 35 kDa (WDR5), 60 kDa (RbBP5), 61 kDa (Ash2L)
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
human
recombinant
expressed in E. coli
assay
≥83% (SDS-PAGE)
form
aqueous solution
mol wt
12 kDa (DPY30), 27 kDa (MLL1), 35 kDa (WDR5), 60 kDa (RbBP5), 61 kDa (Ash2L)
packaging
pkg of 50 μg
shipped in
dry ice
storage temp.
−70°C
General description
MLL1/WARD complex of human MLL1 (GenBank Accession No. NM_005933) amino acids 3745-end with N-terminal His-tag, MW= 27 kDa, human WDR5 (GenBank Accession No. NM_017588), amino acids 22-end with N-terminal Flagtag, MW= 35 kDa, human Ash2L (GenBank Accession No. NM_001105214), amino acids 2-end with N-terminal His-tag, MW= 61 kDa, human RbBP5 (GenBank Accession No. NM_005057), amino acids 2-end with N-terminal His-tag, MW= 60 kDa, and human DPY30 (GenBank Accession No. NM_032574), amino acids 2-end with N-terminal His-tag, MW=12 kDa, individually expressed in an E. coli expression system.
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
288-32-4
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)