Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 μg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3110,00 zł |
Informacje o tej pozycji
3110,00 zł
biological source
human
recombinant
expressed in FreeStyle™ 293-F cells
assay
≥86% (SDS-PAGE)
form
aqueous solution
mol wt
85 kDa
packaging
pkg of 10 μg
storage condition
avoid repeated freeze/thaw cycles
concentration
0.23 mg/mL
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
−70°C
Gene Information
human ... LOXL2(4017)
General description
Biochem/physiol Actions
Physical form
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description recombinant, expressed in FreeStyle™ 293-F cells, ≥86% (SDS-PAGE) | description affinity isolated antibody | description recombinant, expressed in FreeStyle™ 293-F cells, ≥98% (SDS-PAGE) | description recombinant, expressed in HEK 293 cells, ≥40% (SDS-PAGE) |
| recombinant expressed in FreeStyle™ 293-F cells | recombinant - | recombinant expressed in FreeStyle™ 293-F cells | recombinant expressed in HEK 293 cells |
| biological source human | biological source rabbit | biological source human | biological source human |
| assay ≥86% (SDS-PAGE) | assay - | assay ≥98% (SDS-PAGE) | assay ≥40% (SDS-PAGE) |
| form aqueous solution | form buffered aqueous glycerol solution | form aqueous solution | form aqueous solution |
| storage condition avoid repeated freeze/thaw cycles | storage condition - | storage condition avoid repeated freeze/thaw cycles | storage condition avoid repeated freeze/thaw cycles |
| Gene Information human ... LOXL2(4017) | Gene Information human ... LOXL2(4017) | Gene Information human ... LTBP1(4052) | Gene Information human ... ULK1(8408) |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
288-32-4
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?