Merck
SRP0303
HDAC Class 2a Substrate, fluorogenic
≥95% (HPLC)
Synonim(y):
HDAC, histone deacetylase
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
12352200
Assay:
≥95% (HPLC)
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
≥95% (HPLC)
form
aqueous solution
packaging
pkg of 250 nmol
shipped in
dry ice
storage temp.
−70°C
General description
A fluorogenic, acetylated peptide substrate for HDAC4, 5, 7 and 9.
Application
Study enzyme kinetics, and screen small molecule inhibitors of HDAC class2a for drug discovery and HTS applications.
Physical form
Supplied as a 5 mM solution in DMSO.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
188.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
87 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)