Informacje o tej pozycji
biological source
human
recombinant
expressed in baculovirus infected insect cells
assay
≥80% (SDS-PAGE)
form
aqueous solution
specific activity
≥1.1 pmol/min-μg
mol wt
146 kDa (p110δ), 83.5 kDa (p85α)
packaging
pkg of 20 μg
concentration
>0.02 mg/mL
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
−70°C
Gene Information
human ... PIK3CD(5293)
General description
Application
Physical form
Preparation Note
Other Notes
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 1
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
288-32-4
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?