Przejdź do
SRP0187
Bcl-xL Active human
recombinant, expressed in E. coli, ≥90% (SDS-PAGE)
Synonim(y):
Apoptosis regulator Bcl-X, BCL-XL/S, BCL2L1, Bcl-2-like protein 1
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 μg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2870,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
12352200
2870,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
human
recombinant
expressed in E. coli
assay
≥90% (SDS-PAGE)
form
aqueous solution
mol wt
28 kDa
packaging
pkg of 100 μg
storage condition
avoid repeated freeze/thaw cycles
concentration
>0.02 mg/mL
NCBI accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
−70°C
Gene Information
human ... BCL2L1(598)
General description
BCL2L1 (B-cell lymphoma 2 like 1) gene codes for the anti-apoptotic protein called Bcl-xL (B-cell lymphoma-extra large) and its isoform Bcl-xS. Bcl-xS functions as an antagonist of Bcl-xL. This gene is localized to human chromosome 20q11.21.
Application
Useful for the study of apoptosis, screening inhibitors, and selectivity profiling.
Biochem/physiol Actions
BCL2L1 (B-cell lymphoma 2 like 1) or Bcl-xS functions as a dominant negative regulator of the anti-apoptotic isoform Bcl-xL. Bcl-xL is involved in modulating anti-apoptotic capacity of chemotherapy-resistant tumors. This protein is highly expressed in michigan cancer foundation 7 (MCF7) human breast carcinoma cells, and studies show that overexpression of Bcl-xS in these MCF-7 cells results in heightened sensitivity to chemotherapy-induced apoptosis by agents such as VP-16 or taxol.
Physical form
Formulated in 25 mM Tris-HCl, pH 8.0, 100 mM NaCl, 0.05% Tween-20, 30% glycerol and 3 mM DTT.
Preparation Note
Thaw on ice. Upon first thaw, briefly spin tube containing enzyme to recover full content of the tube. Aliquot enzyme into single use aliquots. Store remaining undiluted enzyme in aliquots at -70°C. Note: Enzyme is very sensitive to freeze/thaw cycles.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
AB3573SRP0186MABC573
assay
≥90% (SDS-PAGE)
assay
-
assay
≥80% (SDS-PAGE)
assay
-
recombinant
expressed in E. coli
recombinant
-
recombinant
expressed in E. coli
recombinant
-
biological source
human
biological source
rabbit
biological source
human
biological source
rat
form
aqueous solution
form
-
form
aqueous solution
form
-
Gene Information
human ... BCL2L1(598)
Gene Information
human ... BCL2L1(598)
Gene Information
human ... BCL2(596)
Gene Information
mouse ... Bcl2(12043)
storage condition
avoid repeated freeze/thaw cycles
storage condition
-
storage condition
avoid repeated freeze/thaw cycles
storage condition
-
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 2
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
288-32-4
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
  1. Is the BCl-xl full length(233 aa)? or the C-terminal is excluded
    1 answer
    1. This product is not full length. It contains amino acids 1-212 and includes a C-terminal His tag.