Przejdź do
SML4074
Trabectedin
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
(1′R,6R,6aR,7R,13S,14S,16R)-6′,8,14-Trihydroxy-7′,9-dimethoxy-4,10,23-trimethyl-19-oxo-3′,4′,6,7,12,13,14,16-octahydrospiro(6,16-(epithiopropanooxymethano)-7,13-imino-6aH-1,3-dioxolo(7,8)isoquino(3,2-b)(3)benzazocine-20,1′(2′H)-isoquinolin)-5-yl acetate, 1′R,6R,6aR,7R,13S,14S,16R)-5-(Acetyloxy)-3′,4′,6,6a,7,13,14,16-octahydro-6′,8,14-trihydroxy-7′,9-dimethoxy-4,10,23-trimethylspiro[6,16-(epithiopropanoxymethano)-7,13-imino-12H-1,3-dioxolo[7,8]isoquino[3,2-b][3]benzazocine-20,1′(2′H)-isoquinolin]-19-one, ET-743, Ecteinascidin 743
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C39H43N3O11S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
761.84
NACRES:
NA.21
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
-10 to -25°C
SMILES string
CC(C1=C2OCO1)=C(OC(C)=O)C3=C2[C@H](CO4)N([C@@H](O)[C@H]5N(C)[C@@H]6C7=C(C5)C=C(C)C(OC)=C7O)C6[C@H]3SC[C@@]8(C4=O)NCCC9=C8C=C(OC)C(O)=C9
InChI
1S/C39H43N3O11S/c1-16-9-20-10-22-37(46)42-23-13-50-38(47)39(21-12-25(48-5)24(44)11-19(21)7-8-40-39)14-54-36(30(42)29(41(22)4)26(20)31(45)32(16)49-6)28-27(23)35-34(51-15-52-35)17(2)33(28)53-18(3)43/h9,11-12,22-23,29-30,36-37,40,44-46H,7-8,10,13-15H2,1-6H3/
InChI key
PKVRCIRHQMSYJX-CXIMGACLSA-N
Biochem/physiol Actions
Anti-proliferative; a potent anticancer agent.
Trabectedin is an alkylating drug that binds guanine residues in the minor groove of DNA, causing RNA polymerase II arrest, interfering with transcription and DNA repair pathways. It is anti-proliferative, a potent anticancer agent that has been approved to treat advanced soft tissue sarcoma and is being investigated for treatment of multiple other cancers.
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
Hazard Classifications
Muta. 1B - Repr. 2 - STOT RE 2 Inhalation
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)