Przejdź do
SML4022
Didemnin B
≥95% (HPLC)
Synonim(y):
(2S)-2-Hydroxypropanoyl-L-prolyl-N-methyl-D-leucyl-L-threonyl-(3S,4R,5S)-4-amino-3-hydroxy-5-methylheptanoyl-(2S,4S)-4-hydroxy-2,5-dimethyl-3-oxohexanoyl-L-leucyl-L-prolyl-N,O-dimethyl-L-tyrosine (9→4)-lactone, N-[1-[(2S)-2-Hydroxy-1-oxopropyl]-L-prolyl]didemnin A, NSC 325319, NSC 333841
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C57H89N7O15
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
1112.35
UNSPSC Code:
12352209
NACRES:
NA.21
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
(Powder or Lyophilized powder or film)
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
(Powder or Lyophilized powder or film)
color
white to off-white
storage temp.
-10 to -25°C
SMILES string
O=C1N2[C@]([H])(C(N(C)[C@@H](CC3=CC=C(OC)C=C3)C(O[C@H](C)[C@H](NC([C@H](N(C([C@H]4N(C([C@H](C)O)=O)CCC4)=O)C)CC(C)C)=O)C(N[C@]([H])([C@H](CC)C)[C@@H](O)CC(O[C@@H](C(C)C)C([C@H](C)C(N[C@H]1CC(C)C)=O)=O)=O)=O)=O)=O)CCC2
InChI
1S/C57H89N7O15/c1-15-33(8)46-44(66)29-45(67)79-49(32(6)7)48(68)34(9)50(69)58-39(26-30(2)3)54(73)64-25-17-19-41(64)56(75)62(13)43(28-37-20-22-38(77-14)23-21-37)57(76)78-36(11)47(52(71)59-46)60-51(70)42(27-31(4)5)61(12)55(74)40-18-16-24-63(40)53(72)35(10)65
InChI key
KYHUYMLIVQFXRI-SJPGYWQQSA-N
Biochem/physiol Actions
Marine-derived cyclic depsipeptide with potent antiviral, immunosuppressive and anticancer activities; induces rapid apoptosis; elongation factor 1A inhibitor.Didemnin B is a marine-derived cyclic depsipeptide with potent antiviral, immunosuppressive and anticancer activities. Didemnin B selectively induces rapid apoptosis through dual inhibition of palmitoyl-protein thioesterase 1 (PPT1) and eukaryotic translation elongation factor 1 alpha 1 (EEF1A1). Binds to the eEF1A(GTP)-aa-tRNA ternary complex and inhibits translation. Didemnin B improves nonalcoholic fatty liver disease (NAFLD) histopathology, glucose homeostasis, and dyslipidemia in western diet-induced obese mice.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)