Przejdź do
SML3990
BODIPY FL-NHS ester
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
(T-4)-[1-[3-[5-[(3,5-Dimethyl-2H-pyrrol-2-ylidene-κN)methyl]-1H-pyrrol-2-yl-κN]-1-oxopropoxy]-2,5-pyrrolidinedionato]difluoroboron, BDP FL NHS ester, BDP FL SE, BODIPY FL NHS, Bodipy FL succinimidyl ester
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
504,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2230,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H18BF2N3O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
389.16
UNSPSC Code:
12352107
NACRES:
NA.21
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
504,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
, Light orange to very dark red
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
-10 to -25°C
SMILES string
O=C(CCC1=CC=C2C=C3C(C)=CC(C)=[N]3[B+3]([F-])([N-]21)[F-])ON4C(CCC4=O)=O
Biochem/physiol Actions
Amine reactive green fluorescent dye that can be used to label molecules like antibodies, proteins, peptides, and nucleic acids.
BODIPY FL-NHS ester is a versatile amine sensitive fluorescent labeling reagent that can be used to tag antibodies, proteins, peptides, and nucleic acids. BODIPY (boron-dipyrromethene) dyes are known for their excellent photophysical properties, including high fluorescence quantum yield, good photostability, and wide spectral tunability. BODIPY FL has a distinctive absorption peak (excitation) at 503-505 nm and an emission peak at 512-514 nm, resulting in bright green fluorescence. BODIPY FL is used in a wide range of applications, including immunofluorescence, live cell imaging, FRET experiments, and other fluorescence-based studies.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)