Przejdź do
SML3964
Methylprednisolone acetate
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
(6α,11β)-21-(Acetyloxy)-11,17-dihydroxy-6-methylpregna-1,4-diene-3,20-dione acetate, 11β,17α,21-Trihydroxy-6α-methylpregna-1,4-diene-3,20-dione 21-acetate, 21-Acetoxy-11β,17-dihydroxy-6α-methylpregna-1,4-diene-3,20-dione acetate, 6-Methylprednisolone acetate, Depo-Medro acetatel
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
50 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
504,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C24H32O6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
416.51
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
NACRES:
NA.21
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
504,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
optical activity
[α]/D 85 to 105°, c = 0.5 in chloroform-d
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
-10 to -25°C
Biochem/physiol Actions
Long-acting anti-inflammatory corticosteroid that suppresses lymphocytes-mediated immunologic responses.
Methylprednisolone acetate (Depo-Medrol) is a long-acting anti-inflammatory corticosteroid that suppresses lymphocytes-mediated immunologic responses. 6-Methylprednisolone acetate binds to intracellular glucocorticoid receptors and inhibits promoter domains of pro-inflammatory genes and hinders secretion of inflammatory cytokines. It effectively treats multiple ailments such as rheumatic and autoimmune diseases, leukemia, multiple myeloma, and Hodgkin’s and non-Hodgkin’s lymphoma symptoms along with other drugs. MPA improves COVID-19 pneumonia prognosis.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
BP2491436006PHR1718
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
-
assay
-
form
powder
form
solid
form
-
form
-
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
-
Quality Level
300
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
-10 to -25°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
-
solubility
-
solubility
-
color
white to beige
color
-
color
-
color
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Methylprednisolone acetate
pictograms
Health hazard
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Repr. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)