Przejdź do
SML3932
DC-Y13-27
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
(E)-2-cyano-3-(5-(3-hydroxyphenyl)thiophen-2-yl)acrylamide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
504,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2030,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H10N2O2S
Masa cząsteczkowa:
270.31
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.21
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
504,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 30 mg/mL, clear
storage temp.
room temp
SMILES string
NC(/C(C#N)=C/C1=CC=C(C2=CC=CC(O)=C2)S1)=O
InChI key
FCXTXGWIQGHISV-JXMROGBWSA-N
Biochem/physiol Actions
Cell penetrant and specific inhibitor of an m6A reader YTHDF2.
DC-Y13-27 is a cell penetrant and specific inhibitor of an m6A reader YTHDF2 that overcomes MDSC(myeloid-derived suppressor cell)-induced immunosuppression and enhances combined IR and/or anti-PD-L1 treatment.
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)