Przejdź do
SML3908
SLU-PP-332
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
(E)-4-Hydroxy-N′(naphthalen-2-ylmethylene)benzohydrazide, 4-Hydroxybenzoic acid 2-(2-naphthalenylmethylene)hydrazide, ERR pan-Agonist 332, SR9861
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
460,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1860,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H14N2O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
290.32
UNSPSC Code:
51111800
MDL number:
NACRES:
NA.21
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
460,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (Warmed)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC1=CC=C(C=C1)C(N/N=C/C2=CC3=C(C=C2)C=CC=C3)=O
InChI key
RNZIMBFHRXYRLL-XDHOZWIPSA-N
Biochem/physiol Actions
Non-toxic pan ERRα/β/γ agonist with significant ERRα activity that acts as an exercise mimetic.
SLU-PP-332 is a non-toxic pan ERRα/β/γ (estrogen receptor-related receptors α/β/γ) agonist with significant ERRα activity (EC50 = 98, 230 & 430 nM against ERRα, ERRβ & ERγ) and acts as an exercise mimetic. SLU-PP-332 displays selectivity over ERα, ERβ and several other closely related nuclear receptors. It induces Ddit4 expression and enhances mitochondrial respiration in C2C12 myocytes (10 µM) and exercise endurance in mice (50 mg/kg bid, ip) in an ERRα-dependent manner.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)