Przejdź do
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 504,00 zł |
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2030,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C267H404N72O78S6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
6062.89
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352200
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
(Powder or Lyophilized powder or film)
Storage condition:
desiccated
504,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
(Powder or Lyophilized powder or film)
storage condition
desiccated
color
white to off-white
storage temp.
-10 to -25°C
Biochem/physiol Actions
Approved long-acting insulin analog used for management of Diabetes Type 1 and Type 2
Insulin glargine is an approved long-acting insulin analog used for management of Diabetes Type 1 and Type 2. Insulin glargine is a human insulin analog where A-chain asparagine 21 was replaced by glycine and B-chain carboxy terminal was extended by two arginine residues.
Disclaimer
Hygroscopic
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?