Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 697,00 zł |
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2810,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C41H53N7O8S2 · xC2HF3O2
Masa cząsteczkowa:
836.03 (free base basis)
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352200
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
697,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
-10 to -25°C
Biochem/physiol Actions
955 CDK9 PROTAC is a cell penetrant conjugate of the CDK9 inhibitor SNS-032 with new recruiter of the E3 ligase KEAP1 piperlongumine that potently degrades CDK9 in MOLT4 cells. Similarly, to THAL-SNS-032, 955 induces CDK10 degradation. 955 exhibits potent antiproliferative activity in several prostate cancer cell lines including LNCaP, 22RV1, PC3 and DU145 cells.
Cell penetrant, potent and selective CDK9 degrader
Disclaimer
Hygroscopic
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?