Przejdź do
SML3872
AZ0108
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
(S)-4-((3-(3-(1,1-difluoroethyl)-6-methyl-5,6,7,8-tetrahydro-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyrazine-7-carbonyl)phenyl)difluoromethyl)phthalazin-1(2H)-one, 4-[[3-[[(6S)-3-(1,1-Difluoroethyl)-5,6-dihydro-6-methyl-1,2,4-triazolo[4,3-a]pyrazin-7(8H)-yl]carbonyl]phenyl]difluoromethyl]-1(2H)-phthalazinone, AZ 0108
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
843,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3380,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C24H20F4N6O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
500.45
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.21
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
843,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
-10 to -25°C
SMILES string
FC(C1=CC=CC(C(N2[C@@H](C)CN3C(C2)=NN=C3C(F)(F)C)=O)=C1)(F)C(C4=CC=CC=C45)=NNC5=O
Biochem/physiol Actions
Inhibitor of Poly (ADP-ribose) polymerase PARP1, 2, and 6.
AZ0108 is an inhibitor of Poly (ADP-ribose) polymerase PARP1, 2, and 6 with approximately 100-fold selectivity against PARP3 and TNKS1. It was shown to block centrosome clustering in HeLa cells with an EC50 value of 53 nM and kill a DLBCL lymphoma cancer cell line with a GI50 value of 17 nM. AZ0108 induces replication stress in tumorigenic cells.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)