Przejdź do
SML3867
BI, Broccoli Fluorophore
≥98% (HPLC), fluorescent probe, powder
Synonim(y):
(5Z)-3-(1H-Benzimidazol-7-ylmethyl)-5-[(3,5-difluoro-4-hydroxyphenyl)methylene]-3,5-dihydro-2-methyl-4H-imidazol-4-one, (Z)-3-((1H-Benzo[d]imadazol-4-yl)methyl)-5-(3,5-difluoro-4-hydroxybenzylidene)-2-methyl-3,5-dihydro-4H-imidazol-4-one, BI, DFHBI-BI
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
927,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3510,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C19H14F2N4O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
368.34
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
927,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
BI, Broccoli Fluorophore, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
room temp
Biochem/physiol Actions
Cell-permeable DFHBI derivative that selectively binds to Broccoli aptamer; used for imaging of RNA in living cells.
BI is a cell-permeable DFHBI benzimidazolo (DFHBI-BI) derivative that greatly and selectively promotes and stabilizes Broccoli aptamer folding in vitro and cells with enhanced photostability. BI displays little background in vitro and cells (ϕ=0.00048, ϵ=42,500 M−1 cm−1), but very high fluorescence activation after binding to Broccoli (ϕ=0.669, ϵ=33,600 M−1 cm−1, KD = 51 nM). DFHBI-BI shows negligible cellular toxicity and binds Squash with much weaker affinity than Broccoli. Ex/Em: 470/505 nm.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)