Przejdź do
SML3861
Methoxy-X04
≥98% (HPLC), Aβ fluorescent probe, powder
Synonim(y):
4,4′-(1E,1′E)-2,2′-(2-Methoxy-1,4-phenylene)bis(ethene-2,1-diyl)diphenol, 4,4′-[(2-Methoxy-1,4-phenylene)di-(1E)-2,1-ethenediyl]bisphenol, MX04, MXO4, MeO-X04, MeO-XO4, MeX04, MeXO4, Methoxy-XO4, MethoxyX04, MethoxyXO4
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
646,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3140,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C23H20O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
344.40
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
646,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Methoxy-X04, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
, Faint yellow to dark orange
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
Biochem/physiol Actions
A blood-brain barrier-permeant probe for live amyloid plaques imaging by fluorescent 2-photon microscopy.
Methoxy-X04 (MeO-X04, MethoxyX04, MeX04, MX04) is a blood-brain barrier-permeant fluorescent probe derived from the Chrysamine G and Congo red scaffold that retains affinity toward amyloid beta (Aβ) fibrils (Ki = 25.3 nM/Chrysamine G and 26.8 nM/Methoxy-X04), while being much more lipophilic than Chrysamine G and Congo red. Methoxy-X04 stains Aβ plaques, tangles, and cerebrovascular amyloid in postmortem brain sections with good specificity and is commonly utilized for high-resolution fluorescent imaging of individual amyloid plaques in live animals by 2-photon microscopy (Ex. 750-800 nm; Em. 380-480, 500-540, and 560-650 nm) following i.v. or i.p. injection (5-10 mg/kg).
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)