Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 521,00 zł |
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2100,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C27H31NOS2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
449.67
UNSPSC Code:
51111800
NACRES:
NA.21
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
521,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (Warmed)
storage temp.
-10 to -25°C
SMILES string
[s]1c(cc(c1)c3c[s]cc3)COc2cc(ccc2)CN(CC)C\C=C\C#CC(C)(C)C
InChI
1S/C27H31NOS2/c1-5-28(14-8-6-7-13-27(2,3)4)18-22-10-9-11-25(16-22)29-19-26-17-24(21-31-26)23-12-15-30-20-23/h6,8-12,15-17,20-21H,5,14,18-19H2,1-4H3/b8-6+
InChI key
KIRGLCXNEVICOG-SOFGYWHQSA-N
Biochem/physiol Actions
NB-598 is a potent and specific inhibitor of mammalian squalene epoxidase (SQLE) that suppresses triglyceride biosynthesis through the farnesol pathway. It decreases cholesterol levels in cells. NB-598 exhibit potent cytotoxic effects in subset of f neuroendocrine tumors, such as small cell lung cancers through accumulation of toxic squalene with in sensitive cancer cells.
Potent and specific inhibitor of mammalian squalene epoxidase (SQLE) that suppresses triglyceride biosynthesis through the farnesol pathway
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?