Merck
SML3808
Firategrast
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
SB 683699, T 0047, T-0047, (αS)-α-[(2,6-Difluorobenzoyl)amino]-4′-(ethoxymethyl)-2′,6′-dimethoxy[1,1′-biphenyl]-4-propanoic acid, (S)-2-(2,6-Difluorobenzamido)-3-(4′-(ethoxymethyl)-2′,6′-dimethoxy-[1,1′-biphenyl]-4-yl)propanoic acid, SB-683699
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C27H27F2NO6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
499.50
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
51111800
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
Biochem/physiol Actions
Firategrast is an orally available, potent and selective antagonist of α4β1/α4β7 integrins. Firategrast inhibits α4β1/α4β7 integrin-mediated transferring of lymphocytes into the central nervous system (CNS). In phase II trial it demonstrated a reduction of new contrast enhancing MRI lesions in patients with relapsing remitting MS.
Orally available, potent and selective antagonist of α4β1/α4β7 integrins
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)