Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C19H14N4O5S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
410.40
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.21
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (Warmed)
storage temp.
-10 to -25°C
SMILES string
[S](=O)(=O)(Nc3ccc(cc3)Oc4cnccc4)c1cc2c([nH][c]([nH][c]2=O)=O)cc1
InChI
1S/C19H14N4O5S/c24-18-16-10-15(7-8-17(16)21-19(25)22-18)29(26,27)23-12-3-5-13(6-4-12)28-14-2-1-9-20-11-14/h1-11,23H,(H2,21,22,24,25)
InChI key
CNILPKOOBRBNEQ-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Cell penetrant, potent and selective inhibitor of SIRT6 (Sirtuin 6)
SIRT6-IN-1 (2,4-dioxo-N-(4-(pyridin-3-yloxy)phenyl)−1,2,3,4-tetrahydroquinazoline-6-sulfonamide) is a cell penetrant, potent and selective inhibitor of SIRT6 (Sirtuin 6). It improves glucose tolerance in a type 2 diabetes mouse model. SIRT6-IN-1 delays experimental autoimmune encephalomyelitis disease onset in mice.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?