Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 777,00 zł |
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3490,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C29H40N4O7·C7H8O3S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
728.85
UNSPSC Code:
51111800
NACRES:
NA.21
MDL number:
Assay:
≥97% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
777,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥97% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
yellow to orange
solubility
H2O: 2 mg/mL, clear
storage temp.
-10 to -25°C
Biochem/physiol Actions
Omadacycline (amadacycline, PTK 0796) is an orally active, potent tetracycline-class antibacterial against broad gram-positive and some gram-negative bacteria, including strains expressing the two main forms of tetracycline resistance (efflux and ribosomal protection). Omadacycline is also active against Haemophilus influenzae (H. influenzae) and atypical and anaerobic pathogens, including Legionella pneumophila, Mycoplasma spp., Ureaplasma spp., Bacteroides spp., and Clostridioides difficile. Unlike tetracycline, Omadacycline is active in vitro in the presence of the ribosomal protection protein Tet(O), despite its ribosomal binding site is similar to that of tetracycline.
Orally active, potent tetracycline-class antibacterial against broad gram-positive and some gram-negative bacteria.
Disclaimer
Hygroscopic
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Lact. - Repr. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?