Przejdź do
SML3763
HSL-IN-1
≥97% (NMR)
Synonim(y):
B-[5-Chloro-2-[[[6-[4-(trifluoromethyl)phenoxy]-3-pyridinyl]carbonyl]amino]phenyl]boronic acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C19H13BClF3N2O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
436.58
UNSPSC Code:
51111800
NACRES:
NA.21
MDL number:
Assay:
≥97% (NMR)
Form:
powder
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥97% (NMR)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
-10 to -25°C
Biochem/physiol Actions
HSL-IN-1 is an orally available, potent, and selective inhibitor of Hormone-sensitive lipase (HSL) that exhibits an antilipolytic effect on rats.
Orally available, potent, and selective inhibitor of Hormone-sensitive lipase (HSL)
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)