Przejdź do
SML3761
BRD7586
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
3-[(4-Chlorophenyl)sulfonyl]-N-[4-(4-pyridinyl)-2-thiazolyl]propanamide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C17H14ClN3O3S2
Masa cząsteczkowa:
407.89
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
-10 to -25°C
SMILES string
[S](=O)(=O)(CCC(=O)Nc2[s]cc(n2)c3ccncc3)c1ccc(cc1)Cl
InChI
1S/C17H14ClN3O3S2/c18-13-1-3-14(4-2-13)26(23,24)10-7-16(22)21-17-20-15(11-25-17)12-5-8-19-9-6-12/h1-6,8-9,11H,7,10H2,(H,20,21,22)
InChI key
MLSIIIMAQNQEOV-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
BRD7586 is a cell-permeable, and potent anti-CRISPR agent. BRD7586is a potent and selective inhibitor of SpCas9. It potently inhibits SpCas9 in both HEK293T and U2OS.eGFP.PEST cells without altering its expression, or induction of cytotoxicity. BRD7586 enhanced the specificity of SpCas9. BRD7586 inhibits genome editing at diverse endogenous loci. It is twofold more potent than BRD0539.
Cell-permeable, and potent anti-CRISPR agent; potent and selective inhibitor of SpCas9
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)