Przejdź do
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C31H34F2N4O18
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
788.61
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.21
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
-10 to -25°C
Biochem/physiol Actions
Galactose-conjugated senolytic prodrug; induces apoptosis in senescence cells through activation of p38 MAPK
SSK1 is a senescence cells specific killing agent that is activated by lysosomal β-galactosidase. SSK1 induces apoptosis in senescence cells through activation of p38 MAPK. Also, it induces mitochondrial DNA damage in senescent cells. In aged mice, SSK1 removes senescence cells in different tissues, attenuated low-grade inflammation and improved physical function.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥98% (HPLC) | assay - | assay - | assay - |
| form powder | form - | form solid | form - |
| Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level - | Quality Level - |
| storage temp. -10 to -25°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility - | solubility - | solubility - |
| color white to beige | color - | color - | color - |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
![3′-demetylo-3′-N-[(4-metylofenylo)sulfonylo]azytromycyna Pharmaceutical Analytical Impurity (PAI)](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/images/143/551/573a54d2-d905-4d69-9c24-0434b1060620/640/573a54d2-d905-4d69-9c24-0434b1060620.jpg)