Przejdź do
SML3698
G150
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
1-(9-(6-Aminopyridin-3-yl)-6,7-dichloro-3,4-dihydro-1H-pyrido[4,3-b]indol-2(5H)-yl)-2-hydroxyethanone, 1-[9-(6-Amino-3-pyridinyl)-6,7-dichloro-1,3,4,5-tetrahydro-2H-pyrido[4,3-b]indol-2-yl]-2-hydroxyethanone
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H16Cl2N4O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
391.25
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.21
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
storage temp.
2-8°C
Biochem/physiol Actions
G150 is a substrate site-targeting, potent and selective human cyclic GMP-AMP synthase (cGAS) inhibitor (IC50 = 10.2 nM; 100 nM h-cGAS, 0.1 mM ATP & GTP, 25 nM 100-bp dsDNA) with no murine cGAS potency (IC50 >25 μM) and low cytotoxicity (THP1 LD50 = 53 μM). G150 selectively inhibits dsDNA-induced IFNB1/CXCL10 transcription in THP1 (IC50 = 1.96/7.57 μM) & primary human macrophages (IC50 = 0.62/0.87 μM) without affecting adenylyl cyclase activity, direct STING activation by cGAMP, or immune responses induced by hpRNA (RIG-I pathway), poly(I:C) (OAS/RNase L pathway), LPS (TLR4 pathway).
Substrate site-targeting, non-cytotoxic, potent and selective human cyclic GMP-AMP synthase (cGAS) inhibitor against cellular STING signaling.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
M1626SML0709182707
form
powder
form
crystalline
form
powder
form
solid
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
solubility
-
solubility
DMSO: 15 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 50 mg/mL
color
white to beige
color
yellow
color
white to beige
color
off-white
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)