Przejdź do
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 927,00 zł |
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3720,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C26H28ClNO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
405.96
UNSPSC Code:
51111800
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
927,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
Biochem/physiol Actions
Orally available, less active cis isomer of the fertility drug clomiphene; mixed agonist of estrogen receptor.Zuclomiphene is an orally available, less active cis isomer of the fertility drug clomiphene. Zuclomiphene is a mixed agonist of estrogen receptor responsible for the estrogenic activity of clomiphene and therefore the common side effects sometimes seen in males. Similarly, to clomiphene and enclomiphene, zuclomiphene blocks Ebola virus entry and infection in tissue culture cells and affords up to 90% protection in the mouse model of Ebola virus disease.
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - STOT RE 2 Oral
target_organs
ovary
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?