Merck
SML3617
NBP
≥95% (HPLC)
Synonim(y):
(S)-2-(6-(((p-tolylthio)carbonyl)oxy)benzo[d]thiazol-2-yl)-4,5-dihydrothiazole-4-carboxylic acid, NE bioluminescent probe
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C19H14N2O4S3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
430.52
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
powder
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
-10 to -25°C
SMILES string
CC(C=C1)=CC=C1SC(OC2=CC=C(N=C(C3=N[C@@H](C(O)=O)CS3)S4)C4=C2)=O
InChI key
XUDRIMTVTPBVLM-CQSZACIVSA-N
Biochem/physiol Actions
Highly sensitive and selective bioluminescent probe suitable for detecting norepinephrine (NE) in vivo
NBP (NE bioluminescent probe) is a highly sensitive and selective bioluminescent probe suitable for detecting norepinephrine (NE) in vivo.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)