, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C22H26FN3O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
383.46
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C(NCC(C)(C)C)C1=CC=C(C2=C(C)C(F)=CC(C(NC3CC3)=O)=C2)N=C1
InChI
1S/C22H26FN3O2/c1-13-17(9-15(10-18(13)23)21(28)26-16-6-7-16)19-8-5-14(11-24-19)20(27)25-12-22(2,3)4/h5,8-11,16H,6-7,12H2,1-4H3,(H,25,27)(H,26,28)
InChI key
KKYABQBFGDZVNQ-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Losmapimod is a potent and selective inhibitor of the p38 mitogen-activated protein kinases (MAPK) family. In SHR-SP rats losmapimod improves survival, endothelial-dependent and -independent vascular relaxation. Also losmapimod attenuates dyslipidemia, hypertension, cardiac remodeling, plasma renin activity (PRA), aldosterone, and interleukin-1 (IL-1 ). Losmapimod produces antidepressant and antipsychotic effects.
Potent and selective inhibitor of the p38 mitogen-activated protein kinases (MAPK) family; p38 inhibitor
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?