Przejdź do
SML3594
Masitinib
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
4-[(4-Methyl-1-piperazinyl)methyl]-N-[4-methyl-3-[[4-(3-pyridinyl)-2-thiazolyl]amino]phenyl]-benzamide, AB1010
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C28H30N6OS
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
498.64
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC1=CC=C(NC(C2=CC=C(CN3CCN(C)CC3)C=C2)=O)C=C1NC4=NC(C5=CN=CC=C5)=CS4
InChI
1S/C28H30N6OS/c1-20-5-10-24(16-25(20)31-28-32-26(19-36-28)23-4-3-11-29-17-23)30-27(35)22-8-6-21(7-9-22)18-34-14-12-33(2)13-15-34/h3-11,16-17,19H,12-15,18H2,1-2H3,(H,30,35)(H,31,32)
InChI key
WJEOLQLKVOPQFV-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Masitinib is a protein tyrosine kinase inhibitor that selectively targets stem cell factor receptor c-kit in particular and also PDGFRalpha/beta and Lyn. It is more potent and selective for c-kit than imatinib (Gleevec). Masitinib has antineoplastic and anti-inflammatory activity. It inhibits the survival, migration and activity of mast cells, key components of the inflammation response. It is used to treat mast cell tumors in dogs and is in clinical trials for human use in rheumatoid arthritis, asthma, and as an adjuct therapy for Alzheimer′s disease.
c-kit/PDGF receptor tyrosine kinase inhibitor
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SML1027SML1348SML1246
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥96% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
H2O: 10 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 2 - STOT RE 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)