Merck
SML3571
GS-621763
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
(2R,3R,4R,5R)-2-(4-aminopyrrolo[2,1-f][1,2,4]triazin-7-yl)-2-cyano-5-((isobutyryloxy)methyl)tetrahydrofuran-3,4-diyl bis(2-methylpropanoate)
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C24H31N5O7
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
501.53
UNSPSC Code:
51111800
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
N#C[C@@]1(C2=CC=C3C(N)=NC=NN32)O[C@@H]([C@H]([C@H]1OC(C(C)C)=O)OC(C(C)C)=O)COC(C(C)C)=O
InChI
1S/C24H31N5O7/c1-12(2)21(30)33-9-16-18(34-22(31)13(3)4)19(35-23(32)14(5)6)24(10-25,36-16)17-8-7-15-20(26)27-11-28-29(15)17/h7-8,11-14,16,18-19H,9H2,1-6H3,(H2,26,27,28)/t16-,18-,19-,24+/m1/s1
InChI key
RVSSLHFYCSUAHY-JQGROFRJSA-N
Biochem/physiol Actions
GS-621763 is an orally bioavailable analog of remdesivir, which is efficiently converted in plasma to active metabolite GS-441524, or in lungs to the bioactive triphosphate GS-443902. GS-621763 effectively reduces SARS-CoV-2 burden to near-undetectable levels in ferrets.
Orally bioavailable analog of remdesivir, which is efficiently converted in plasma to active metabolite GS-441524
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)